Learn More
VITLAB™ PTFE-Magnetrührer, polygonal
Die VITLAB™ polygonalen Magnetrührstäbe aus PFTE sind lange haltbar und entmagnetisieren sich nicht, wenn sie sachgerecht gelagert und nicht auf harte Oberflächen (z. B. Stahl) fallen gelassen werden.
Marke:  VITLAB™ 302497
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16533602
  • 115.00 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
  • Die abgewinkelte Form führt zu erheblichen Verwirbelungen
  • Erzielt ein effektives Mischen, selbst bei niedrigen Drehgeschwindigkeiten
  • FTE
Spezifikation
Spezifikation
Zur Vorbereitung, Trennung und Konzentration
10 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Polygonal
Permanentmagnet mit AlNiCo-V-Kern
70 mm
5/Pckg.