Learn More
Bohlender™ PTFE-Manschetten mit Greifring
Sorgt für eine vakuumdichte Versiegelung bei niedriger Leckrate.
51.00 € - 75.00 €
Spezifikation
Typ | Manschette mit Greifring |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochvakuumdichtung |
Material | PTFE |
Temperaturbereich (metrisch) | −200 °C bis +250 °C |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10771352
|
Bohlender™
H933-12 |
NS 60/46 |
51.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10728252
|
Bohlender™
H933-13 |
NS 71/51 |
75.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Vakuum-geeignet
- Wiederverwendbar
- Aus PTFE mit Greifring und Dichtringen an der Außenseite
- Geringe Leckrate von weniger als 0.0001 mbar
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
- Für europäische Standardgrößen von NS 60/46 oder NS 71/51
Spezifikation
Manschette mit Greifring | |
Hochvakuumdichtung | |
PTFE | |
−200 °C bis +250 °C |