Learn More
Fisherbrand™ Spatules en PTFE
Les spatules en PTFE Fisherbrand™ ont une épaisseur de 5 mm.
Marque:  Fisherbrand™ 043.240
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15689850
  • 16.85€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 15-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
  • Épaisseur de 5 mm
Spécification
Spécification
1 de chaque
240 x 30 mm
240 mm
Spatules en PTFE Fisherbrand™
PTFE
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis