Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spatel
Fisherbrand™ PTFE-Spatel sind 5 mm dick
Marke:  Fisherbrand™ 043.210
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16256051
  • 21.20 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich: -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
  • 5 mm Dick
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
25 mm
PTFE
Fisherbrand™ PTFE-Spateln
210 x 25 mm
210 mm