Learn More
Ansell™ Polyurethan-Handschuhe der Serie PU900 für mittlere Beanspruchung
Gute mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Schnitte. Die Ansell Edmont™ PU900 Polyurethan-Handschuhe für mittlere Beanspruchung bieten Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 |
---|---|
Beschreibung | Gauge: 13 |
Farbe | Weiß, Grau |
Oberflächenbehandlung außen | Beschichtete Handfläche |
Material | Polyurethan |
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Handschuhe mit mittlerer Schnittfestigkeit
- Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit
- Fusselfreie Handschuhe
- Guter Komfort und Fingerfertigkeit
Anwendungen:
- Montage von Haushaltsgeräten
- Kunststoffspritzen und -formen
- Montage von Metallteilen und Bauteilen
- Luft- und Raumfahrt
- Ausbauarbeiten
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 | |
Weiß, Grau | |
Polyurethan | |
Bauweise: Gestrickt | |
Spandex Dyneema™ | |
Gehäuse PU900 |
Gauge: 13 | |
Beschichtete Handfläche | |
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten | |
Strick | |
12 Paar pro Beutel, 240 Paar pro Karton | |
196 bis 252 mm |