Learn More
Brand™ PVC-Schläuche, 2 mm
Durch die gute Flexibilität und chemische Beständigkeit eignet sich dieser Schlauch ideal für die Verwendung in Gerätebaugruppen.
Marke: Brand™ 143255
70.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Besonders hochwertiges Material, nach einem erstklassigen Standard gefertigt
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Verpackungseinheit von 20 Metern
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PVC | |
1 mm | |
Kunststoffschlauch |
2 mm | |
4 mm | |
20 m |