Learn More
Buerkle™ Fish-clip aus PVDF
Mit PVDF fish-clip werden Zellkulturen, abrasive Medien und andere mechanisch empfindliche Flüssigkeiten schonend gerührt. Kein Zerkratzen von Gefäßböden, keine Zerstörung von Gefäßen durch herumspringende Magnetrührstäbchen. Auch für enge Gefäßöffnungen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Messbecher, Flaschen, Erlenmeyer und Rundbodenkolben |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für Zellkulturen, abrasive Medien und andere Flüssigkeiten verwendet, die empfindlich auf mechanische Belastung sind, werden mit Fischklemme vorsichtig gerührt |
Länge (metrisch) | 250 mm |
Typ | Fischklemme |
Benachrichtigungen:
Magnetic stirrer is not supplied.
Beschreibung
Mit fish-clip werden Zellkulturen, abrasive Medien und andere mechanisch empfindliche Flüssigkeiten schonend gerührt. Kein Zermahlen von Biokatalysatoren wie Enzymen oder Zellen. Kein Zerkratzen von Gefäßböden, keine Zerstörung von Gefäßen durch „herumspringende“ Magnetrührstäbchen. Auch für enge Gefäßöffnungen. Mit fish-clip kann in jeder Art von Gefäßen wie Bechern, Flaschen, Erlenmeyer- und Rundkolben schonend gerührt werden.
- PVDF, autoklavierbar, hervorragend chemisch beständig
- Rotor 15 mm Ø
- Gasdicht
- Haltestange 250 mm lang
- Inkl. Rührstäbchen
Spezifikation
Messbecher, Flaschen, Erlenmeyer und Rundbodenkolben | |
Wird für Zellkulturen, abrasive Medien und andere Flüssigkeiten verwendet, die empfindlich auf mechanische Belastung sind, werden mit Fischklemme vorsichtig gerührt | |
250 mm | |
Fischklemme |