Learn More
Pyrazin-2-Carbonsäurelchlorid , 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033322
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Pyrazine-2-carbonyl chloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrazin-2-carbonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Basen, Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19847-10-0
Summenformel C5H3ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.542
MDL-Nummer MFCD00792886
InChI-Schlüssel TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC-Name Pyrazin-2-Carbonsäurelchlorid
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2-carbonyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 142.55
Reinheit (%) ≥90%