Learn More
Pyridin-3 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1692-25-7 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
26.43 € - 127.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1692-25-7
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD00674177
InChI-Schlüssel ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
PubChem CID 2734378
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10487171
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
359652500
250 mg Glasflasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10350714
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
359650010
1 g Glasflasche
78.85 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10658034
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
359650050
5 g Glasflasche
127.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1692-25-7
122.92
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
2734378
C5H6BNO2
MFCD00674177
pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
OB(O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Pyridine-3-boronic acid
Echt
C5H6BNO2
pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
OB(O)C1=CC=CN=C1
122.92
122.92
Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
1692-25-7
94% min. (HPLC)
MFCD00674177
ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
3-Pyridinyl-boronsäure
2734378
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • Pyridine-3-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.