Learn More
Pyrophosphorylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348027
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-14-1
Summenformel Cl4O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 251.745
MDL-Nummer MFCD00061542
InChI-Schlüssel CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 101°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Pyrophosphoryl chloride
Schmelzpunkt -17°C
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 5 g
UN-Nummer UN3264
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water
Formelmasse 251.76
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 1.82g/mL