Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Identifizieren Sie Mikroorganismen schnell und präzise anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke: Thermo Scientific™ R4711300
948.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert.
- Keine serielle Verdünnung erforderlich
- Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
- 10 Tests/rekonstituiertes Fläschchen
- 100 Tests/Kit
- Bereit zur Rehydrierung
- Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
Spezifikation
19146TM* | |
Quanti-Cult Plus | |
Grampositive Stäbchen | |
100 Tests/Kit | |
FDA Stamm PCI 818 [CCUG 24715, DSM 1635, LMG 10743] |
Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™ | |
Qualitätskontrollorganismus | |
Quantitative Qualitätskontrolle | |
100 Tests/Kit |
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.