Learn More
Hellma™ Ultra-Mikroabsorptionsküvetten aus Suprasil Quarzglas
215.00 € - 692.00 €
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Material Quarz Suprasil
Breite (metrisch) 12,5mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10648972
Unterlagen ansehen
Hellma™
105-201-15-40
0,7 bis 5 μl
470.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10446491
Unterlagen ansehen
Hellma™
105-251-15-40
100 μl
692.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11756214
Unterlagen ansehen
Hellma™
105-200-15-40
300 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Ausführung:
QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Photometrie und Spektralphotometrie. 40/45mm hoch, 12,5mm breit, mit PE-Stopfen und mit Pipettenspitzen.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 105.201-QS
Schichtdicke: 10mm
Höhe Zentrum: 15mm
Apertur: 5x2mm
Messvolumen: 100μl
Füllvolumen: 120μl
Spezifikation
Spezifikation
Ultra Makroabsorptionszellen
Quarz Suprasil
12,5mm