Learn More
Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflasche
Artikelnummer. 10708785
Click to view available options
Länge (metrisch):
Stiel: 130mm
Stiel: 215mm
Stiel:175mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
MF29/3/125
MF29/3/250
MF29/3/500
Entspricht BS 2461. Der Quickfit™ Dreschel-Flaschenkopf für Gasspülflaschen ist mit abnehmbaren Verbindungsstücken aus Kunststoff ausgestattet, die einen einfachen Anschluss von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Innendurchmesser ermöglichen. Flaschenkopf und Gasspülflasche sind separat zu bestellen.
Entspricht BS 2461.QuickFit™ Dreschel Flaschenkopf für Gasspülflaschen mit abnehmbaren Kunststoffsteckverbindern zum einfachen Anbringen von 9 mm-Schläuchen.Flaschenkopf und Gasspülflasche müssen separat bestellt werden.
  • Entspricht BS 2461
  • Nach Dreschel
  • Mit abnehmbaren Kunststoffanschlüssen für problemloses Einpassen in Schläuche mit einer Bohrung von 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Enthält Schraubengewinde-Anschlüsse aus Kunststoff
Material Borosilikatglas
Länge (metrisch) Stiel:175mm
Menge 1/Packung
Zertifizierung/Konformität BS 2461
Form Zylindrisch
Produkttyp Flaschenkopf nach Drechsel
Zur Verwendung mit (Geräte) MF29/3/250
Länge (angloamerikanisch) 6,88 in.
Dispensierung durch den Verschluss Ja