Learn More
(R)-(-)-2 -Aminooctan, ChiPros™ 99+ %, ee 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047485
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34566-05-7
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD01091017
InChI-Schlüssel HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Synonym r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
IUPAC-Name (2R)-Octan-2-amin
SMILES CCCCCCC(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-2-Aminooctane
Schmelzpunkt <-20°C
Dichte 0.77
Siedepunkt 163°C to 165°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥99 %
Brechungsindex 1.4235
Menge 1 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1719320
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) ≥99%