Learn More
(R)-3-(Boc-Amino)-4-Hydroxybutyramid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 218.25 |
Reinheit (%) | 97% |