Learn More
(R)-(-)-Phenyl-1,2-ethandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.80 € - 63.01 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 16355-00-3 |
---|---|
Summenformel | C8H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.166 |
MDL-Nummer | MFCD00064262 |
InChI-Schlüssel | PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N |
Synonym | r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf |
PubChem CID | 2724621 |
IUPAC-Name | (1R)-1-Phenylethan-1,2-Diol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11338465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10494.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11328465
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10494.03 |
1 g |
63.01 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16355-00-3 | |
138.166 | |
PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N | |
2724621 | |
C1=CC=C(C=C1)C(CO)O |
C8H10O2 | |
MFCD00064262 | |
r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf | |
(1R)-1-Phenylethan-1,2-Diol |
Spezifikation
(R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol | |
67°C to 69°C | |
C8H10O2 | |
2355547 | |
PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N | |
C1=CC=C(C=C1)C(CO)O | |
138.166 | |
138.17 |
16355-00-3 | |
272°C to 274°C | |
MFCD00064262 | |
r---1-phenyl-1,2-ethanediol, r-1-phenylethane-1,2-diol, 1r-1-phenylethane-1,2-diol, r---1-phenylethane-1,2-diol, r-1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol,-, unii-2lzm4b71kf, r-+-1-phenylethane-1,2-diol, 2lzm4b71kf | |
−39° (c=3 in Ethanol) | |
(1R)-1-Phenylethan-1,2-Diol | |
2724621 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen