Learn More
RAB27B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 13412-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16861614
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RAB27B may be involved in targeting uroplakins to urothelial apical membranes.
Spezifikation
Spezifikation
RAB27B
Polyclonal
Unconjugated
RAB27B
C25KG, RAB27B, Ras related protein Rab 27B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
5874, 80718, 84590
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O00194, Q99P58, Q99P74
Rab27b
RAB27B Fusion Protein Ag4064
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human