Learn More
RAB6B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène RAB6B
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16806673
Afficher les documents
Proteintech
10340-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16896663
Afficher les documents
Proteintech
10340-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The RAB6B prodtein seems to have a role in retrograde membrane traffic at the level of the Golgi complex. It may also function in retrograde transport in neuronal cells.
Spécification
Spécification
RAB6B
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P61294, Q9NRW1
270192, 363123, 51560
RAB6B Fusion Protein Ag0322
Primary
-20°C
RAB6B
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RAB6B, Ras related protein Rab 6B
Rab6b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis