Learn More
Thermo Scientific™ Gestelle und Einsätze für Thermo Scientific™ gekühlte und beheizte Umwälzthermostate
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Marke: Thermo Scientific™ 1600082
187.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Gestelle und Einsätze aus Edelstahl sind für eine Vielzahl von Röhrchen geeignet und auf die Verwendung mit Thermo Scientific™ gekühlten und beheizten Umwälzthermostaten ausgelegt.
Spezifikation
Gestell-Einsatz; mit Ober- und Unterseite | |
Einsatz für Gestell | |
Rostfreier Stahl |
Badtypen A25B, A40, S21, S30 | |
13 x 25 mm-Röhrchen |