Learn More
RANGAP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F3A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67146-1-IG-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16829615
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The RANGAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RANGAP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The RANGAP1 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
RANGAP1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
1F3A4
Unconjugated
20 μL
5905