Learn More
Raptor Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | Raptor |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16810575
|
Proteintech
20984-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16800575
|
Proteintech
20984-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The antibody is specific to RPTOR.
Regulatory associated protein of mTOR (RAPTOR) is a binding partner of target of rapamycin (TOR). It binds to 4EBP1 and p70alpha. The binding of raptor to mTOR is essential for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 in vitro. It enhances the mTOR kinase activity toward p70alpha. It is also an essential scaffold for the mTOR-catalyzed phosphorylation of 4EBP1 and mediates TOR action in vivo.Spezifikation
Raptor | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human | |
Q8N122 | |
287871, 57521 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
RPTOR |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1303, raptor, RPTOR | |
Rptor | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |