Learn More
REC8 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen REC8
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16857413
Unterlagen ansehen
Proteintech
10793-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16847413
Unterlagen ansehen
Proteintech
10793-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human REC8. This antibody can recognize the monomeric, non-phosphorylated form (63-70 kDa) of REC8 and other forms(80-100 kDa) which represent either post transla
This gene encodes a member of the kleisin family of SMC (structural maintece of chromosome) protein partners. The protein localizes to the axial elements of chromosomes during meiosis in both oocytes and spermatocytes. In the mouse, the homologous protein is a key component of the meiotic cohesion complex, which regulates sister chromatid cohesion and recombination between homologous chromosomes. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
REC8
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O95072, Q8C5S7
56739, 9985
REC8 Fusion Protein Ag1250
Primary
-20°C
REC8
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Cohesin Rec8p, HR21spB, REC8, REC8 homolog (yeast), REC8L1, Rec8p
Rec8
IgG
Antigen Affinity Chromatography