Learn More
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Macherey-Nagel 96-well receiver plates with inserted filter frits of 35 μm pore size are suitable for centrifugation and vacuum applications for high throughput work.
180.00CHF - 241.00CHF
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Include | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Include | Total Volume (Metric) Well | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16246551
|
Macherey-Nagel™
740512.4 |
Centrifugation and Vacuum Use | Filter Frits | 35 μL |
180.00CHF
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16183547
|
Macherey-Nagel™
740513.4 |
Gravity Flow, Centrifugation, Vacuum Use | Hydrophilised Filter Frits | 35 μL |
184.00CHF
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15269992
|
Macherey-Nagel™
740989.4 |
Centrifugation and Vacuum Use | Filter Frits | 10 μL |
241.00CHF
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 15-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- 96-well plates
- For centrifugation and vacuum
- 35 μm filter frits
Specifica
96 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.