Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_220332.1 |
Gen-ID (Entrez) | 884611 |
Name | Probable outer membrane protein PmpD Protein |
Menge | 500 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | pmpD |
Proteinlänge | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | C. trachomatis |