Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL-8 / CXCL8 Protein
Artikelnummer. 16031750
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
A DNA sequence encoding the Canis familiaris (Dog) (Canis lupus familiaris) IL-8 / CXCL8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001003200.1
Gen-ID (Entrez) 403850
Name IL-8 / CXCL8 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol CXCL8
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Dog
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz AVLSRVSSEL RCQCIKTHST PFHPKYIKEL RVIDSGPHCE NSEIIVKLFN GNEVCLDPKE KWVQKVVQIF LKKAEKQDP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.