Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ECH1 Protein
A cDNA sequence encoding the ECH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 1891
Name ECH1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol ECH1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15918198
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11737-5ug
5 μg
143.00 €
5 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15908198
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11737-20ug
20 μg
222.00 €
20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15998188
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP11737-1mg
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
1891
Research Use Only
ECH1
Human
His
The ECH1 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 50mM NaCl, and 10% glycerol.
ECH1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTGSSAQEAA SGVALGEAPD HSYESLRVTS AQKHVLHVQL NRPNKRNAMN KVFWREMVEC FNKISRDADC RAVVISGAGK MFTAGIDLMD MASDILQPKG DDVARISWYL RDIITRYQET FNVIERCPKP VIAAVHGGCI GGGVDLVTAC DIRYCAQDAF FQVKEVDVGL AADVGTLQRL PKVIGNQSLV NELAFTARKM MADEALGSGL VSRVFPDKEV MLDAALALAA EISSKSPVAV QSTKVNLLYS RDHSVAESLN YVASWNMSML QTQDLVKSVQ ATTENKELKT VTFSKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.