Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Regulator of G-protein signaling 20 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001273602.1 |
Gen-ID (Entrez) | 8601 |
Name | Regulator of G-protein signaling 20 Protein |
Menge | 50 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | RGS20 |
Proteinlänge | Full Length of BC015614 |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |