Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WARS Protein
A cDNA sequence encoding the WARS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name WARS Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15915229
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13953-5ug
5 μg
143.00 €
5 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15905229
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13953-25ug
25 μg
229.00 €
25 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15995219
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13953-1mg
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WARS Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
1 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPNSEPASLL ELFNSIATQG ELVRSLKAGN ASKDEIDSAV KMLVSLKMSY KAAAGEDYKA DCPPGNPAPT SNHGPDATEA EEDFVDPWTV QTSSAKGIDY DKLIVRFGSS KIDKELINRI ERATGQRPHH FLRRGIFFSH RDMNQVLDAY ENKKPFYLYT GRGPSSEAMH VGHLIPFIFT KWLQDVFNVP LVIQMTDDEK YLWKDLTLDQ AYSYAVENAK DIIACGFDIN KTFIFSDLDY MGMSSGFYKN VVKIQKHVTF NQVKGIFGFT DSDCIGKISF PAIQAAPSFS NSFPQIFRDR TDIQCLIPCA IDQDPYFRMT RDVAPRIGYP KPALLHSTFF PALQGAQTKM SASDPNSSIF LTDTAKQIKT KVNKHAFSGG RDTIEEHRQF GGNCDVDVSF MYLTFFLEDD DKLEQIRKDY TSGAMLTGEL KKALIEVLQP LIAEHQARRK EVTDEIVKEF MTPRKLSFDF Q
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.