Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CMA1 / Chymase 1 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034910.1 |
Gen-ID (Entrez) | 17228 |
Name | CMA1 / Chymase 1 Protein |
Menge | 100 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | CMA1 |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |