Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Transparent
Rectangular basins/dishes constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
116.00 € - 193.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Quarz |
Form | Rechteckig |
Typ | Schale |
Breite (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15898034
|
Helios Italquartz
62P00203 |
60 x 12 mm |
116.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15808044
|
Helios Italquartz
62P00205 |
68 x 12 mm |
179.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15818044
|
Helios Italquartz
62P00206 |
115 x 12 mm |
193.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Transparent
- Rectangular form
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchsichtig | |
Rechteckig | |
12 mm |
Quarz | |
Schale | |
12 mm |