missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
REEP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | REEP2 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16874964
|
Proteintech
15684-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16864964
|
Proteintech
15684-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Mammalian odorant receptors require accessory proteins such as RTP1 and RTP2 for functional cell surface expression. Receptor expression-enhancing protein (REEP) family members are transmembrane proteins which interact with odorant receptor proteins and may enhance the odorant receptor responses to odorants. Recently studies have shown other chemosensory receptors such as bitter taste receptors are also influenced by RTP and REEP family members.Spezifikation
REEP2 | |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q8VCD6, Q9BRK0 | |
225362, 51308, 682105 | |
REEP2 Fusion Protein Ag8186 | |
Primary | |
-20°C | |
REEP2 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C5orf19, receptor accessory protein 2, REEP2, SGC32445 | |
REEP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts