Learn More
Contec™ ReFIBE™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Contec™'s ReFIBE™ Wischtücher bestehen aus zu 100 %-recycelten Kunststoffflaschen und sind daher eine nachhaltige Einwegoption für kritische Hersteller in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizinische Geräte und Halbleiterindustrie.
Marke:  Contec™ RFHS-1212
465.04 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16595274
  • 621.00 € / 750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-11-2025
Beschreibung
Das revolutionäre Recyclingverfahren wandelt Post-Consumer-Kunststoff in 100 % Endlosfilament-Polyester um, das gleiche Substrat, das in vielen Contec™ Standard-Polyester-Wischtüchern und -Mopps verwendet wird.
Als synthetisches Polyester sind die ReFIBE™ Wischtücher außergewöhnlich sauber und mit einer Vielzahl von Reinraumlösungen und Desinfektionsmitteln kompatibel. Genau wie die Standard-Wischtücher aus Contec™ Polyester wird ReFIBE™ gewaschen und in einem ISO 4-Reinraum verpackt. Die ReFIBE™ Wischtücher sind arm an freisetzbaren Partikeln und Fasern und können anstelle von herkömmlichem Polyester verwendet werden, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, ohne dass Qualität oder Leistung beeinträchtigt werden. Erhältlich in den Größen 9 x 9 Zoll und 12 x 12 Zoll.
Wie wird ein Wischtuch aus recyceltem Material hergestellt?
  • Post-Consumer-Flaschen werden gesammelt
  • Die Flaschen werden zu Flocken zerhackt und gereinigt
  • Die Flocken werden geschmolzen, gefiltert und zu einem Chip geformt
  • Der Chip wird geschmolzen und zu Garn gesponnen
  • Aus dem Garn werden ReFIBE™ Wischtücher gestrickt
Daten der ReFIBE™ Wischtücher:
  • 2,72 Partikel (x10/Wischtuch)
  • 0,15 Fasern (x10/Wischtuch)
  • 0,01 g/Wischtuch (nicht flüchtige Rückstände)
  • 275 ml/Wischtuch (Saugfähigkeit)
  • 1 s (Sorptionsrate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum-Wischtücher
30 cm
30 cm
Nicht autoklavierbar
Weiß
Laserschnitt
1-lagig
12 in.
12 in.
Recyceltes Polyester
124 g/m2
Einmalgebrauch
30 x 30 cm (12 x 12 in.)