Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rückfluss-Reaktionseinheiten
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06270588
14575.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
- Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
- Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 1 seitlicher Hals 45° KF 50, 1 seitlicher Hals 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerader NS 14/23, Material:DURAN™
- Einfülltrichter, konstante Zugabe, 1000 ml mit Graduierung, NS 29/32, aus DURAN™ Schläuchen, Rückflusskühler (Details siehe Seite 72), geeignet für Vakuumbetrieb, Mantellänge:300 mm, 2 KF 50, aus DURAN™ Schläuchen
- Rührerlager und Rührer mit 16 mm-Welle, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet
- Starrer Träger aus pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Spannbügel: Edelstahl, Abmessungen: ca. 0,5 x 0,35 x 1,7 m (B x T x H)
Spezifikation
Laborflansch 200 LF | |
Zum Rühren unter Normaldruck oder Vakuum | |
10 l | |
Je 1 |