Learn More
Ismatec™ REGLO Peristaltikpumpe
Peristaltikpumpe mit separater Kanalsteuerung und MS/CA Click-'N-Go-Kassetten
Spezifikation
Regelungsart | Digital |
---|---|
Displaytyp | Digital |
Motor Speed | 0,02 bis 100 U/min |
Motortyp | Schrittmotor |
Drehzahlregelung | Regelung des geschlossenen Kreislaufs für druckunabhängige Drehzahl. |
Beschreibung
- Verwendet 3-Stopper farbkodierte Schläuche.
- Für MS/CA Click-'N-Go Kassetten.
- Einfache Handhabung
- Automatische Okklusionseinstellung
- Definierte und reproduzierbare Okklusionsbedingungen
- Individuelle Schlauchauswahl an jedem Kanal
- Bedienfeld
- 7-Tasten Folientastatur
- Digitalanzeige mit Durchflussraten und -richtung für jeden Kanal
- Betriebsmodi
- Eigene Durchflussraten für jeden Kanal
- Eigene Richtung für jeden Kanal
- Eigenes Timing und Pause für jeden Kanal
- Pumpen nach Antriebsdrehzahl (U/min)
- Pumpen nach Durchflussrate (ml/min)
- Werkseitig eingestellte Durchflussraten für alle verfügbaren Röhrchengrößen
- Dosierung nach Volumen (ml)
- Dispensierung nach Zeit (0,1 Sek. bis 999 Stunden)
- Dosierung nach Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit
- Intervalldosierung nach Volumen oder Zeit mit einer Pause
- Einstellung der Anzahl der Dosierzyklen
- Einstellung der Pausenzeit (von 0,1 Sek. bis 999 Stunden)
- Rollenrückschritte für tropffreies Dispensieren
- Umkehrbare Drehrichtung
- Kalibrierfunktion
- Einzeln für jeden Kanal
- Nach Durchflussrate (ml/min)
- Volumendosierung (ml)
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Regelung des geschlossenen Kreislaufs für druckunabhängige Drehzahl
Spezifikation
Digital | |
0,02 bis 100 U/min | |
Regelung des geschlossenen Kreislaufs für druckunabhängige Drehzahl. | |
205 x 125 x 170 mm | |
100/230 VAC, 50/60 Hz | |
30 w |
Digital | |
Schrittmotor | |
farbcodierter 3-Stopper-Schlauch | |
2,7 kg | |
100/230 V AC |