Learn More
Trajan™ Ersatznadel-Kit
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
34.35 € - 132.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 95 mm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12904001
|
Trajan™
092064 |
5/Packung |
132.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12914001
|
Trajan™
09206401 |
Je 1 |
34.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet Aus Borosilikatglas.Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbarFür die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
95 mm | |
3.4 mm | |
5 mm |