Learn More
Hamilton™ Ersatznadeln für Waters U6K HPLC Injektionsspritzen
Kleine und große abnehmbare Ersatznadeln für die Nabe
Marke: Hamilton™ 8648-01
61.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nadeln sind als 25s-Gauge mit einer kleinen Nabe für Spritzen mit einer Länge von 2.5 bis 100 ο im Volumen, eine große Nabe für Spritzen mit einer Länge von 250 ο und größer und Metallnadennadeln für TLL-Spritzen erhältlich.
Sechs Nadeln pro Packung.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1.97 Zoll | |
Abnehmbares Quadrat/Stumpf |
25s G | |
Spritzenersatznadel | |
Waters U6K HPLC-Injektionsventilspritzen |