Learn More
BRAND™ Ersatzdichtungen, Pumpeinheiten und Ventilblock-Deckel für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
Zubehör für BRAND Seripettor und Seripettor pro Flaschenaufsatz-Spender
Marke: BRAND™ 704549
149.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 6788 – EPDM-Dichtungen für Seripettor-Spender, 5er-Packung
- 704536 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 250 mm
- 704538 - autoklavierbares Füllrohr für Seripettor, je 500 mm
- 704542 – Pumpeinheit für 1–10-ml-Seripettor
- 704544 – Pumpeinheit für 2,5–25-ml-Seripettor
- 704549 – Pumpeinheit für 2,5–25-ml-Seripettor pro
- 704552 – Seripettor-Ventilblock-Deckel zum Autoklavieren. Geeignet für 1–10ml-seripettor
- 704554 Seripettor-Ventilblock-Deckel zum Autoklavieren. Geeignet für 2,5-10-ml-Seripettor
Spezifikation
Pumpenbaugruppe | |
Dunkelblau, rot, bernsteinfarben-durchsichtig | |
Seripettor™ pro, 25 ml | |
Non-sterile |
Nicht autoklavierbar | |
Dispensieren von Flüssigkeit | |
Nur Pumpenbaugruppe |