Learn More
Smeg™ Resin-Filler
Diese Harzkits eignen sich für Smeg™ WP3000 Wasseraufbereiter. Smeg Harzfüller stellen entionisiertes Wasser mit 0.8-1 μS/cm zur letzten Spülung von Gerätespülmaschinen für den Einsatz mit dem WP3000 her.
Marke:  Smeg™ MI700WP
Artikelnummer. 11995574
  • 443.00 € / 18 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Anion/Kation-Mischbettharz-Kit für den WP3000-Wasseraufreiniger
  • Gesamtaustauschkapazität von 42,700 Liter/° F*, Ende des Zyklus bei 5 μs/cm (*Härte in französische Grad)
  • Müllbeutel für verbrauchte Harze im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
18L.