Learn More
Restek™ WISP 48 Screw-Thread Step Vial
Vials only
76.23 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Volumen (metrisch) | 4 mL |
Skala | Ja |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10455242
![]() |
Restek™
24654 |
Clear | 100 Pk. |
76.23 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- White graduated marking spot
- Screw-Thread
- Volume: 4.0mL
- Size:15 x 45mm
- Cap Size:13mm/425
Spezifikation
15 mm | |
Ja | |
Schraubverschluss | |
13-425 |
4 mL | |
1,77 in. | |
45 mm | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts