Learn More
Gibco™ Resurge™ CD4 Supplement, without glucose and L-glutamine
Ein vielfältiger Satz vollständig chemisch definierter, proteinfreier Zellkulturergänzungen ohne Stoffe tierischen Ursprungs, die das Zellwachstum fördern und die Proteinproduktion steigern.
320.00 € - 8320.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
---|---|
Zelllinie | CHO |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei |
Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
Form | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16279911
|
Gibco™
670021 |
100 g |
320.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16299911
|
Gibco™
670023 |
5 kg |
8320.00 €
5 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16289911
|
Gibco™
670022 |
1 kg |
1808.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Eine chemisch definierte Ergänzungsformulierung zur Ergänzung einer Vielzahl von Basismedien. Dieses Supplement wurde unter Verwendung mehrerer Wirtszelllinien und in verschiedenen Kultursystemen entwickelt, einschließlich Schüttelkolben und Bioreaktoren im Laborformat. Wurde für den Einsatz in Systemen zur CHO-Zellkultur entwickelt und kann als Medienergänzung oder als Feed für Kultursysteme verwendet werden.Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei | |
Pulver | |
Flasche(n) | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
CHO | |
Säugetierzellkultur | |
Medien-Supplement | |
Resurge™ |