Learn More
RFC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | RFC3 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16899133
|
Proteintech
11814-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16889133
|
Proteintech
11814-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The elongation of primed DNA templates by DNA polymerase delta and DNA polymerase epsilon requires the accessory proteins proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and replication factor C (RFC). RFC, also named activator 1, is a protein complex consisting of five distinct subunits of 140, 40, 38, 37, and 36 kD. This gene encodes the 38 kD subunit. This subunit is essential for the interaction between the 140 kD subunit and the core complex that consists of the 36, 37, and 40 kD subunits. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.Spezifikation
RFC3 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P40938, Q8R323 | |
288414, 5983, 69263 | |
RFC3 Fusion Protein Ag2269 | |
Primary | |
-20°C | |
RFC3 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A1 38 kDa subunit, Activator 1 38 kDa subunit, Activator 1 subunit 3, Replication factor C subunit 3, RF C 38 kDa subunit, RFC3, RFC38 | |
Rfc3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |