missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RHEB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | RHEB |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16875324
|
Proteintech
15924-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16865324
|
Proteintech
15924-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Rheb encodes a member of the small GTPase superfamily and encodes a lipid-anchored, cell membrane protein with five repeats of the RAS-related GTP-binding region. This protein is vital in regulation of growth and cell cycle progression due to its role in the insulin/TOR/S6K signaling pathway. The protein has GTPase activity and shuttles between a GDP-bound form and a GTP-bound form, and farnesylation of the protein is required for this activity. Three pseudogenes have been mapped, two on chromosome 10 and one on chromosome 22.Spezifikation
RHEB | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q15382, Q921J2 | |
19744, 6009 | |
RHEB Fusion Protein Ag8747 | |
Primary | |
-20°C | |
RHEB |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GTP binding protein Rheb, Ras homolog enriched in brain, RHEB, RHEB2 | |
RHEB | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts