Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke bieten inerte, metallfreie Anschlüsse.
Marke:  Thermo Scientific™ 6000-066
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11959214
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ RheFlex™ Zweiteilige PEEK-Anschlussstücke bieten inerte, metallfreie Anschlüsse.
  • Die geschlitzte Rückseite der Ferrule wird durch die konische Oberfläche der Mutter auf das Röhrchen gedrückt
  • Kann mit einer Zuverlässigkeit von bis zu 5000 psi für 1/16 Zoll Metall- oder Kunststoffschläuche verwendet werden
  • Wiederverwendbare Ferrule und Mutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anschluss-Set, extralang
1/16 Zoll Anschluss-Set, extralang; je
PEEK-Schläuche
PEEK
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.