Learn More
Rhodium(III)-bromid-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123333-87-9 | Br3Rh | 342.62 g/mol
797.97 € - 3378.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 123333-87-9 |
---|---|
Summenformel | Br3Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 342.62 |
MDL-Nummer | MFCD00149837 |
InChI-Schlüssel | MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | rhodium(3+) tribromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11381858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011816.03 |
1 g |
797.97 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11391858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011816.06 |
5 g |
3378.81 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
123333-87-9 | |
342.62 | |
MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3] |
Br3Rh | |
MFCD00149837 | |
rhodium(3+) tribromide |
Specifications
Rhodium(III) bromide hydrate | |
Kristallin | |
MFCD00149837 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Rh+3] | |
342.62 | |
Hygroscopic |
123333-87-9 | |
Br3Rh | |
MMRXYMKDBFSWJR-UHFFFAOYSA-K | |
rhodium(3+) tribromide | |
342.62 (Anhydrous) |
Safety and Handling
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 239-687-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen