Learn More
Rhodium(III)-chloridhydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
1251.23 € - 5012.94 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 20765-98-4 |
---|---|
Summenformel | Cl3Rh |
Molekulargewicht (g/mol) | 209.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149839 |
InChI-Schlüssel | SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | Rhodium(3+)-trichlorid |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11320298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043702.03 |
1 g |
1251.23 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11310298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043702.06 |
5 g |
5012.94 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
20765-98-4 | |
209.26 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] |
Cl3Rh | |
MFCD00149839 | |
Rhodium(3+)-trichlorid |
Spezifikation
Rhodium (III) chloride hydrate | |
20765-98-4 | |
Kristallin | |
Cl3Rh | |
14,8188 | |
SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K | |
Rhodium(3+)-trichlorid | |
209.26 (Anhydrous) | |
Premion™ |
100°C (decomposition) | |
Rot | |
(Metallbasis) | |
MFCD00149839 | |
Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3] | |
209.26 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H318-H290-H341-H302
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Steht im Verdacht, genetische Defekte zu verursachen.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
P201-P202-P234-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P390-P501c
Gehäuse H290-H302-H318-H341
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-165-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern