Learn More
Rhodium-Standardlösung für ICP, 1000 μg/ml in 10 % HCI, Qualität: Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10086903 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beinhaltet
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Rh1000 μg/ml
Zertifizierungen
Von A2LA gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34 akkreditiert und�von UL-DQS gemäß ISO 9001 zertifiziert
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhodium Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-16-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 0.1, 10.0, 89.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 10.0, 89.9
Summenformel Rh
MDL-Nummer MFCD00011201 MFCD03458392
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Rh]
IUPAC-Name Rhodium
Solvent or Matrix 10 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:33359
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix Konzentration Kat.Nr.
10 % Hcl1.000 1.000 μg/ml PLRH3-2Y, 2x
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid, Rhodium from Rhodiumtrichloride trihydrate
Produkt nur für den Laborgebrauch