Learn More
Rifampicin, Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Rifampicin
Rifampicin ist ein Rifamycin, das gezielt DNA-abhängige bakterielle RNA-Polymerase hemmt. Wirkt sich nicht auf Säugetier-RNA-Polymerase aus.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Rifampicin |
Typ | Rifampicin |
Physikalische Form | Fest |
Schmelzpunkt | 183°C |
Verlust bei Trocknung | < 1.0% |
Verpackung | Bernsteinfarbiges Glas |
Farbe | Orange |
Menge | 250 mg |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Merck Index | 15, 8341 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Rifampin
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.