Learn More
BINDER™ Port d’accès avec bouchon en silicone, accès à droite
Le port d’accès de droite BINDER™ est un accessoire à utiliser sur le côté droit d’une variété de chambres et incubateurs.
Marque: BINDER™ 8012-1333
934.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur le côté droit
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 80 mm, droite | |
Silicone | |
Bouchon en silicone |
Chambres BINDER série MKT | |
Accessoire ; Port d’accès | |
80 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu