Learn More
Brady™ Sicherheitsschilder aus starrem Polypropylen
26.15 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Robustes Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
Form | Dreieckig |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11710893
|
Brady™
807779 |
Oxidationsmittel | 100 mm | N/A | |||||
Spezifikation
Polypropylen | |
Robustes Polypropylen | |
Dreieckig |
Je 1 | |
Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |