Learn More
RIN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12709-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16810584
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RIN3 is a member of the RIN family of Ras interaction-interference proteins, which are binding partners to the RAB5 small GTPases (Kajiho et al., 2003 ).
Spezifikation
Spezifikation
RIN3
Polyclonal
Unconjugated
RIN3
Ras and Rab interactor 3, RIN3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217835, 314397, 79890
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P59729, Q8TB24
Rin3
RIN3 Fusion Protein Ag3390
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human